Få mere at vide
asecos™ Bunddæksel
Artikelnummer. p-7163618 Shop alle asecos produkter
Bredde (metrisk) Udvendig:
486 mm
786 mm
1086 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15957376
Brand: asecos™ 31923
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Panel melaminharpiksbelagt bunddæksel
Til modellerne Q15 og/eller Q30
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 536 mm
Dimensioner (D x B x H) 536 x 486 x 88 mm
Til brug med (udstyr) Til højskabe med en bredde på 600 mm, til model(er): Q30
Højde (metrisk) Udvendig 88 mm
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 1.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 486 mm
Materiale Spånplade
Produkttype Bunddæksel