Få mere at vide
asecos™ Bunddæksel
Artikelnummer. 15967376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
486 mm
786 mm
1086 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15967376 1086 mm Hver
15957376 486 mm Hver
15461425 786 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15967376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 31925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.65 DKK
    368.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.26 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Panel melaminharpiksbelagt bunddæksel
Til modellerne Q15 og/eller Q30
Tekniske data
Dybde (metrisk) Eksteriør 536 mm
Dimensioner (D x B x H) 536 x 1086 x 88 mm
Til brug med (udstyr) Til højskabe med en bredde på 1200 mm, til model(er): Q30
Højde (metrisk) Udvendig 88 mm
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 3 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1086 mm
Materiale Spånplade
Produkttype Bunddæksel