Få mere at vide
Brady™ Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit
Artikelnummer. p-8000957
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10638245
Brand: Brady™ 050924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidig, robust, nem at bruge og let, denne Universal Valve Lockout Base Clamping Unit er effektiv til alle typer standardventiler. Kan også bruges til at låse store håndtag, T-håndtag og svære at sikre mekaniske enheder ude.
  • Kun basisenhed (kabel og blokeringsarm sælges separat).
  • Kan også bruges til at låse store håndtag, T-håndtag og svære at sikre mekaniske enheder ude.
  • Åbent klemme passer over lukkede ringe og brede håndtag.
  • Fremstillet af industrielt stål og nylon for ekstra slag- og kemikalieresistens.
Tekniske data
Produkttype Ventil Lockout Base Clamping Unit
Farve Rød
Materiale Forstærket Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Lille Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit
Dimensioner (L x B) 142.2 x 22.9 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Inkluderer Lille Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit
Længde (engelsk) 5,6 tommer.
Længde (metrisk) 142.2 mm
Materiale (bøjle) Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse Lille
Vægt (metrisk) 1 kg
Bredde (engelsk) 0,902 tommer.
Bredde (metrisk) 22.9 mm