Få mere at vide
Brady™ Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit
Artikelnummer. 10647905 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
142.2 x 22.9 mm
162 x 39.4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10647905 162 x 39.4 mm Hver
10638245 142.2 x 22.9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647905 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 050899
På lager
Alsidig, robust, nem at bruge og let, denne Universal Valve Lockout Base Clamping Unit er effektiv til alle typer standardventiler. Kan også bruges til at låse store håndtag, T-håndtag og svære at sikre mekaniske enheder ude.
  • Kun basisenhed (kabel og blokeringsarm sælges separat).
  • Kan også bruges til at låse store håndtag, T-håndtag og svære at sikre mekaniske enheder ude.
  • Åbent klemme passer over lukkede ringe og brede håndtag.
  • Fremstillet af industrielt stål og nylon for ekstra slag- og kemikalieresistens.
Tekniske data
Produkttype Ventil Lockout Base Clamping Unit
Alternativt varenummer STOR UNIV-VENTILLOCKOUT (KUN BASE)
Farve Rød
Materiale Forstærket Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Stor Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit
Dimensioner (L x B) 162 x 39.4 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Længde (engelsk) 6,38 tommer.
Længde (metrisk) 162 mm
Materiale (bøjle) Rustfrit stål
Mængde 1 stk.
Størrelse Større
Vægt (metrisk) 1 kg
Bredde (engelsk) 1.551 tommer.
Bredde (metrisk) 39.4 mm