Beskrivelse
- Kun basisenhed (kabel og blokeringsarm sælges separat).
- Kan også bruges til at låse store håndtag, T-håndtag og svære at sikre mekaniske enheder ude.
- Åbent klemme passer over lukkede ringe og brede håndtag.
- Fremstillet af industrielt stål og nylon for ekstra slag- og kemikalieresistens.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ventil Lockout Base Clamping Unit |
| Farve | Rød |
| Materiale | Forstærket Nylon |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Lille Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit |
| Dimensioner (L x B) | 142.2 x 22.9 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Inkluderer | Lille Universal Ventil Lockout Base Clamping Unit |
| Længde (engelsk) | 5,6 tommer. |
| Længde (metrisk) | 142.2 mm |
| Vis mere |