Få mere at vide
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle (modificeret), med Hanks' salte og L-glutamin, uden natriumkarbonat
Artikelnummer. 11440195 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440195 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11440195 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091003122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    368.29 DKK / 10 L
    Spare 18.71 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Basal Medium Eagle (modificeret), med Hanks' Salts og L-Glutamin, uden natriumkarbonat er et af de mest almindeligt anvendte syntetiske basalmedier til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
  • Basal Medium Eagle (BME) er en af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
  • Dette medium er resultatet af adskillige undersøgelser fra slutningen af 1950'erne, der analyserer næringsbehovet og andre komponenter, der er afgørende for væksten af celler i kultur.
  • Traditionelt er BME blevet brugt i undersøgelser til at måle vækstresponset af normale (WI-38) og transformerede (HeLa) celler i monolagskultur.
  • BME kan anvendes til en bred vifte af cellelinjer, når de er korrekt suppleret.
  • Det har en pH på 6,5± 0,5 (w/o natriumbicarb.), 7,3± 0,5 (justeret med natriumbicarb.)
Tekniske data
Form Pulver
Til brug med (applikation) Bakteriecellekultur, pattedyrcellekultur
Mængde 10 l
Formulering Polypeptone 10,0, biotryptase 10,0, hjertepepton 3,0, majsstivelse 1,0, natriumchlorid 5,0, agar 13,5, endelig pH 7,3± 0,2
pH 6,5 til 7,3± 0,5
Fremstillingsmetode Suspender 42,5 g af mediet i en liter destilleret eller deioniseret vand. Bland godt og opvarm under hyppig omrøring. Kog i et minut. Dispenser og steriliser i en autoklave ved 121 °C (15 lb. psi) i 15 minutter. Afkøl til 45 til 50 °C og tilsæt 5 til 10 % sterilt defibrineret fåre- eller kaninblod, hvis det ønskes.
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.