Få mere at vide
Sartorius Basal Medium Eagle (Earle's)
Artikelnummer. 31908462 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908462 10 x 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908462 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010155A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
BME er et bredt anvendt syntetisk basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller.
  • BME blev oprindeligt udviklet af Harry Eagle til HeLa-celler og musefibroblaster efter at have fastlagt minimumskravene for cellevækst in vitro.
  • BME er siden blevet brugt til andre humane cellelinjer, herunder WI-38 og MRC-5.
  • BME indeholder otte B-vitaminer, ti essentielle aminosyrer samt cystin, tyrosin og glutamin.
  • Flere modifikationer af BME er blevet udviklet, herunder Minimal Essential Medium (MEM), Glasgows Medium og Dulbeccos Modified Eagle's Medium (DMEM).
  • Denne BME-formulering indeholder Earle's salte til brug i en CO2-inkubator.
  • Ændret som følger:
    • Med Earles salte base
    • Med Phenol Red
    • Uden L-glutamin
    • Uden natriumbicarbonat
Tekniske data
Form Væske
Produkttype MEM Cellekulturmedie
Mængde 10 x 500 mL