Få mere at vide
Cytiva BAS Storage Fosforskærme
Shop alle Cytiva produkter
Produktlinje:
BAS-IP MS 2025 E
BAS-IP MS 2040 E
BAS-IP MS 3543 E
BAS-IP SR
BAS-IP SR 0813
BAS-IP TR 2040 E
SR 2025
SR 2040
TR 20205 E
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Opbevaringsphosphorskærme fanger latente billeder produceret af ioniserende stråling (røntgenstråler, beta- og gammaemissioner fra isotoper som 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S osv.). Ved laserinduceret stimulering udsendes lys fra lagringsphosphorskærmen i forhold til mængden af radioaktivitet i prøven. Det resulterende digitale billede giver mulighed for kvantificering af subtile signalintensitetsforskelle over et bredt dynamisk område ved hjælp af lagringsphosphor-billedsystemer som Typhoon, Storm og PhosphorImager. Typisk kræves der 50 % til 90 % mindre eksponeringstid sammenlignet med en tilsvarende eksponering for konventionel film. Billeder i publikationskvalitet opnås ofte i en enkelt eksponering. Opbevaringsphosphorskærme kan genbruges og nedbrydes ikke ved gentagen eksponering for laboratorieniveauer af radioaktivitet. For at genbruge skal du blot udsætte en skærm for det ekstra skarpe lys fra ImageEraser-lysboksen. Generelt formål (GP ) og Multipurpose Standard (MS) skærme er pålidelige til en lang række applikationer og kan bruges med 32P, 125I, 35S, 33P og 14C. Den holdbare celluloseacetatbelægning og fosforlagsformuleringen gør GP og MS-skærme velegnet til 32P og 125I detektion og kvantificering. De er de foretrukne skærme til 32P Northerns og Southerns og 125I Western blots og geler.
- Kræver cirka en tiendedel af eksponeringstiden for traditionel autoradiografifilm.
- Ti til hundrede gange mere følsom end film, afhængig af isotop og prøvetype.
- Bredt lineært dynamisk område (fem størrelsesordener) muliggør kvantificering og visualisering af både svage og stærke signaler i en enkelt eksponering.
- Genanvendelige skærme kræver ikke kemikalier, mørkekammer eller anden speciel behandling til brug.
- Hvert trin kan udføres ved laboratoriebænken under normale lysforhold og ved stuetemperatur.
- Resultaterne digitaliseres ved hjælp af et lagringsphosphor-billeddannelsessystem (f.eks. Typhoon, Storm eller PhosphorImager) og kvantificeres vha. ImageQuant software.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | BAS-IP MS 2025 E |
| Mængde | 1 Hver |
| Produkttype | BAS Storage Fosforskærme |