Få mere at vide
Cytiva BAS Storage Fosforskærme
Artikelnummer. 15327457 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Detektor type:
Neutron
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Detektor type Pakningsstørrelse
15327457 Neutron Hver
1 options
Artikelnummer. 15327457 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29017133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26245.00 DKK
    24554.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1691.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til neutrondetektion, størrelse 20 x 40 cm
  • Kræver cirka en tiendedel af eksponeringstiden for traditionel autoradiografifilm
  • Ti til hundrede gange mere følsom end film, afhængig af isotop og prøvetype
  • Bredt lineært dynamisk område (fem størrelsesordener) muliggør kvantificering og visualisering af både svage og stærke signaler i en enkelt eksponering
  • Genanvendelige skærme kræver ikke kemikalier, mørkekammer eller anden speciel behandling til brug
  • Hvert trin kan udføres ved laboratoriebænken under normale lysforhold ved stuetemperatur
  • Resultaterne digitaliseres ved hjælp af et lagringsphosphor-billeddannelsessystem (f.eks. Typhoon, Storm eller PhosphorImager) og kvantificeres vha. ImageQuant software
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 x 40 cm
Detektorer Neutron
Detektor type Neutron
Til brug med (applikation) Neutrondetektion