Få mere at vide
Emma Safety Footwear BAS Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15998841
Skift visning
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15998841 43 1 par
15938841 37 1 par
15948841 38 1 par
15958841 39 1 par
15968841 40 1 par
15978841 41 1 par
15988841 42 1 par
15908851 44 1 par
15918851 45 1 par
15928851 46 1 par
15938851 47 1 par
15948851 48 1 par
15958851 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15998841 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM70084843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1022.70 DKK
    645.75 DKK / 1 par
    Spare 376.95 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Sikkerhedsstøvle til alle formål. Ydersålen afviser syre og olie som en paraply afviser vand. Stærk ankelstøttende overdel sidder tæt og behageligt på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design BAS
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 43
Tå materiale Stål