Få mere at vide
Emma Safety Footwear BAS Sikkerhedssko
Artikelnummer. 15968841
Størrelse:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15968841
Brand: Emma Safety Footwear MM70084840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsstøvle til alle formål. Ydersålen afviser syre og olie som en paraply afviser vand. Stærk ankelstøttende overdel sidder tæt og behageligt på foden.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Duo varmebestandig ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv for tørrere, friskere fødder
  • Desinficeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design BAS
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 40
Tå materiale Stål