Få mere at vide
Cytiva BAS-IP ND 2025 E Fosforbilleddannelsesplade
Artikelnummer. 15337457 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
BAS-IP ND 2025 E Fosforbilleddannelsesplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15337457 BAS-IP ND 2025 E Fosforbilleddannelsesplade Hver
1 options
Artikelnummer. 15337457 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29017139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16420.00 DKK
    15362.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1058.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 29-04-2027
Til neutrondetektion
  • Til neurondetektion
  • 20 x 25 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20 x 25 cm
Til brug med (applikation) Neurondetektion
Produkttype BAS-IP ND 2025 E Fosforbilleddannelsesplade