Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-850 Ultimate Barrier Disposable Nitrile Gloves
Artikelnummer. 15800550
Skift visning
Størrelse:
2X-Large, 10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15800550 2X-Large, 10.5/11 Pakke med 90
15850540 5.5/6 Pakke med 100
15860540 6.5/7 Pakke med 100
15870540 7.5/8 Pakke med 100
15880540 8.5/9 Pakke med 100
15890540 9.5/10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15800550 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93850110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
  • 2X more chemical splash protection than leading nitrile brands
  • High standard for barrier quality and consistency (Low 0.40 AQL)
  • Robust construction prevents rips, tears and breaches
  • Made with proprietary TNT™ Technology for soft, durable protection against a wide range of chemicals
  • Silicone-free formulation for enhanced product protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certificeringer/overholdelse (Europa) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Kloreret No
AQL 0.4
Farve Green
Engangs Single-use
Finger Thickness (English) 7.5 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Størrelse 2X-Large, 10.5/11
Tykkelse (engelsk) 7.5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.19 mm
EN388 Standard EN 388
EN 421 Yes
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manchet stil Beaded
Foring Unlined
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2008
Model- 93850110
Serie MICROFLEX™ 93-850
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 24 cm