Få mere at vide
Buerkle™ Tøndeventil
Artikelnummer. 15655494 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfiberforstærket polypropylen
Artikelnummer. Materiale
15655494 Glasfiberforstærket polypropylen
1 options
Artikelnummer. 15655494 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05360010
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Muliggør hurtig og ren tømning selv med meget viskøse væsker. Velegnet til metaltønde med 2 tommer. BSP TriSure metaltønde skruesamling.
  • Åbner, tømmer og genlukker tøndelukket selv med liggende, fulde tønder uden at skulle flytte dem.
  • Glasfiberforstærket polypropylen
  • NBR-forseglinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Tønde med 2 tommer. BSP TriSure
Materiale Glasfiberforstærket polypropylen