Få mere at vide
Gilac™ Tønde med fanelåg
Artikelnummer. 17958561
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17958561 50 l
1 options
Artikelnummer. 17958561 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G032208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.80 DKK
    376.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 144.39 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Barrel with Tab Låg er en fødevarekontakt certificeret plasttønde, velegnet til en lang række anvendelser (saltning, bejdsning osv.) ved transport og opbevaring af flydende eller faste fødevarer.
  • Fødevarekontakt certificeret plasttønde.
  • Velegnet til et stort antal anvendelser (saltning, bejdsning osv.) ved transport og opbevaring af flydende eller faste fødevarer.
  • Global og specifik migrationstest godkendt.
  • Indholdet er beskyttet mod forurening takket være dets vandtætte låg.
  • Håndteringen er nem og kan åbnes helt.
Tekniske data
Produkttype Tønde
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 l
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Næringsvæske eller farlig væske
Materiale HDPE