Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen tøndepumpe med stift afgangsrør
Artikelnummer. 10313382 Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10313382
Brand: Buerkle™ 56000801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polypropylen tøndepumpe med stift udledningsrør tillader en hurtig overførsel af væsker fra tønder, dåser og tanke.
  • Tætninger lavet af PTFE
  • PP cylinderpumpe med stift afgangsrør
  • God kemisk resistens af PP gør det muligt at overføre syrer, baser og aggressive rengøringsmidler
  • Tøndepumpens lavtmonterede kontraventil og nedsænkningsdybden, der kan justeres trinløst ved hjælp af tøndeskruesamlingerne, sikrer god fjernelse af resterende væske
  • Tøndeskruesamlingen fastgør tøndens pumpe sikkert til tønden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Flowhastighed 260 ml/slag
Inkluderer Udledningsrør
Åbningsstørrelse (metrisk) 32 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Samlet længde (metrisk) 90 cm
Til brug med Tønde, dåse, tanke, fødevarer
Dybde (metrisk) 80 cm
Pumpens rørlængde 80 cm
Modstandsegenskaber Kemikalier
Type Tønde pumpe
Materiale Polypropylen, PTFE