Få mere at vide
Gilac™ Tønde med Metal Toggle Joint lukning
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
100 l
Beskrivelse
- Fødevarekontakt certificeret plasttønde
- Velegnet til et stort antal anvendelser (saltning, bejdsning osv.) ved transport og opbevaring af flydende eller faste fødevarer
- Global og specifik migrationstest godkendt
- Indholdet er beskyttet mod forurening takket være dets vandtætte låg
- Håndteringen er nem og kan åbnes helt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Fødevarecertificeret tønde |
| Lukketype | Metal vippeled |
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Farve | Hvid |
| Materiale | HDPE |
| Maks. Temperatur (metrisk) | -40 °C til 90 °C |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |