Få mere at vide
Gilac™ Tønde med Metal Toggle Joint lukning
Artikelnummer. 11762545
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
100 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11762545 30 l
11712555 50 l
11732555 100 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11762545 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G173421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.30 DKK
    336.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.59 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Fødevarekontakt certificeret plast tønde med metal vippeled lukning. Velegnet til en lang række anvendelser (saltning, bejdsning osv.).
  • Fødevarekontakt certificeret plasttønde
  • Velegnet til et stort antal anvendelser (saltning, bejdsning osv.) ved transport og opbevaring af flydende eller faste fødevarer
  • Global og specifik migrationstest godkendt
  • Indholdet er beskyttet mod forurening takket være dets vandtætte låg
  • Håndteringen er nem og kan åbnes helt
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Fødevarecertificeret tønde
Lukketype Metal vippeled
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Farve Hvid
Materiale HDPE
Maks. Temperatur (metrisk) -40 °C til 90 °C
Mængde 1 stk.
Form Rund
Højde (engelsk) 1.4 ft.
Højde (metrisk) 430 mm
Diameter (engelsk) Indre 10,6 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 ft.
Diameter (metrisk) Indvendig 270 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 338 mm
Vægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg