Få mere at vide
Emma Safety Footwear Barocco (Frontier 168) Sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7159344
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Artikelnummer. 15880740
Brand: Emma Safety Footwear MM16809039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brasiliansk 2-tonet fuldnarvet læder kombineret med nubuck tilføjer det stilfulde look.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • TPU ydersål
  • Fuldnarvet læder
  • ESD certificeret
  • Kromfri foring
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Snørebånd
Farve Blå
Design Barocco (Grænse 168)
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder
Materiale Læder
Størrelse 39
Tå materiale Stål