Få mere at vide
Emma Safety Footwear Barocco (Frontier 168) Sikkerhedssko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- TPU ydersål
- Fuldnarvet læder
- ESD certificeret
- Kromfri foring
- Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Blå |
| Design | Barocco (Grænse 168) |
| Liner materiale | Hydro-Tec™ Desinficeret sølv & Wellness læder |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 47 |
| Tå materiale | Stål |