Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™-vandrensningssystem
Artikelnummer. 13121444 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO flowhastighed:
12 l/time
3 l/time
6 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- RO flowhastighed Pakningsstørrelse
13121444 Smart2Pure 12 UV/UF 12 l/time Hver
11337021 Smart2Pure 3 UV/UF 3 l/time Hver
11307021 Smart2Pure 3 Standard 3 l/time Hver
11317021 Smart2Pure 3 UF 3 l/time Hver
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 l/time Hver
11347021 Smart2Pure 6 Standard 6 l/time Hver
11357021 Smart2Pure 6 UF 6 l/time Hver
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/time Hver
13237449 Smart2Pure 6 UV/UF 6 l/time Hver
11387021 Smart2Pure 12 Standard 12 l/time Hver
11397021 Smart2Pure 12 UF 12 l/time Hver
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/time Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13121444 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50129845
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Konverter vand fra hanen til ASTM type 1-vand med dette kompakte alt-i-et-vandsystem.
Konverter postevand til både ASTM Type 1 og Type 2 vand med det kompakte, alt-i-en Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ vandrensningssystem. Dette komplette system producerer 3 L eller 6 L ultrarent vand i timen. Smart2Pure 3 og 6 har et indbygget 6 L reservoir til opbevaring af Type 2 vand, mens Smart2Pure 12 tilbyder valget mellem et 30 L eller 60 L reservoir for tilpasningsvis opbevaringskapacitet. Dosering er nem og har variabel hastighed til at styre flowet. Displayet kan vippes for optimal aflæsning. Placer dette system på bænken eller monter på væggen.
Varig økonomi:
  • Vandrensningen sker gennem uafhængige patroner med Aquastop-hurtigkoblinger til hurtig udskiftning.
  • Modul 1 tilbyder en kombination af forbehandling og omvendt osmosemembran.
  • Modul 2 inkluderer en poleringspatron, der indeholder ultrarent resin af høj kvalitet for ensartet renhed og lang levetid for patronen.
Let at betjene:
  • Dispensering er let og har variabel hastighed til at kontrollere flowet.
  • Displayet kan vippes for optimal aflæsning.
  • Valgfri UV-pære og UF-ultrafilter er tilgængelige for at tilpasse ultrarent vand.
Smart integreret reservoir på 6 liter til Smart2Pure 3 og 6:
  • Konstrueret med pigmentfrie materialer.
  • Konisk bundudløb for fuldstændig dræning og effektiv rengøring og desinfektion.
Smart2Pure 12 tilbyder reservoirmuligheder (30 l eller 60 l):
  • Stor åbning muliggør nem og effektiv rengøring i hånden.
  • Sterilt udluftningsfilter/reservoir-overløb beskytter mod kontaminering med mikroorganismer.
  • Valgfri CO2 -absorber forhindrer stigninger i TOC-værdien i at trække CO2 ind.
  • Reservoiret af polyethylen er uigennemsigtigt for lys.
  • Recirkulationspumpen beskytter det meget rene vand mod bakterievækst under stilstand og opretholder den lave ledningsevne.
  • Vægmontering er valgfri for enkel pladsbesparelse.
  • Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning og effektiv rengøring og desinfektion.
Valgfri hånddispenser:
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 m ledning (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne Type 1: 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 0,6 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet Type 1: 18,2 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer RO/forbehandlingspatron, en ultraren polerpatron, sterilt 0,2 μm filter, trykregulator, UV-lampe og UF-filter.
Model- Smart2Pure 12 UV/UF
Driftstryk 1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 12 l/time. ved 10 °C
Strømforbrug 0.06 kW
RO flowhastighed 12 l/time
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 400 mm
Nettovægt (metrisk) 22 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoksin koncentration 0,005 EU/ml
Produkttype Vandrensningssystem
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.