Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™-vandrensningssystem
Artikelnummer. 11327021 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO flowhastighed:
12 l/time
3 l/time
6 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11327021
Brand: Thermo Scientific™ 50129872
Konverter vand fra hanen til ASTM type 1-vand med dette kompakte alt-i-et-vandsystem.
Konverter postevand til ASTM type 1-vand med den kompakte, alt-i-en Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™-vandrensningssystem. Dette komplette system producerer 3 eller 6 liter ultrarent vand i timen. Smart2Pure 3 og 6 har et indbygget reservoir på 6 liter, mens Smart2Pure 12 giver mulighed for at vælge mellem et reservoir på 30 eller 60 liter, så man kan tilpasse opbevaringskapaciteten. Dispensering er let og har variabel hastighed til at kontrollere flowet. Displayet kan vippes for optimal aflæsning. Placer dette system på bænken eller monter på væggen.
Varig økonomi:
  • Vandrensningen sker gennem uafhængige patroner med Aquastop-hurtigkoblinger til hurtig udskiftning.
  • Modul 1 tilbyder en kombination af forbehandling og omvendt osmosemembran.
  • Modul 2 inkluderer en poleringspatron, der indeholder ultrarent resin af høj kvalitet for ensartet renhed og lang levetid for patronen.
Let at betjene:
  • Dispensering er let og har variabel hastighed til at kontrollere flowet.
  • Displayet kan vippes for optimal aflæsning.
  • Valgfri UV-pære og UF-ultrafilter er tilgængelige for at tilpasse ultrarent vand.
Smart integreret reservoir på 6 liter til Smart2Pure 3 og 6:
  • Konstrueret med pigmentfrie materialer.
  • Konisk bundudløb for fuldstændig dræning og effektiv rengøring og desinfektion.
Smart2Pure 12 tilbyder reservoirmuligheder (30 l eller 60 l):
  • Stor åbning muliggør nem og effektiv rengøring i hånden.
  • Sterilt udluftningsfilter/reservoir-overløb beskytter mod kontaminering med mikroorganismer.
  • Valgfri CO2 -absorber forhindrer stigninger i TOC-værdien i at trække CO2 ind.
  • Reservoiret af polyethylen er uigennemsigtigt for lys.
  • Recirkulationspumpen beskytter det meget rene vand mod bakterievækst under stilstand og opretholder den lave ledningsevne.
  • Vægmontering er valgfri for enkel pladsbesparelse.
  • Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning og effektiv rengøring og desinfektion.
Valgfri hånddispenser:
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 m ledning (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne Type 1: 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Endotoksin koncentration 0,005 EU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 0,6 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Nej
Resistivitet Type 1: 18,2 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer Indvendig tank på 6 liter med udluftningsfilter, RO/forbehandlingspatron, ultraren poleringspatron, sterilt 0,2μm filter, trykregulator og UV-lampe.
Model- Smart2Pure 3 UV
Driftstryk 1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 3 l/time. ved 10 °C
Strømforbrug 0.06 kW
RO flowhastighed 3 l/time
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 400 mm
Nettovægt (metrisk) 22 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.