Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro-vandrensningssystem
Artikelnummer. p-7144671
Skift visning
Model-:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF med en tank 30 l – Komplet system
Smart2Pure Pro 16 UV/UF med tank på 60 liter – komplet system
Smart2Pure Pro 16 UV/UF og 30 l tank
Smart2Pure Pro 16 UV/UF og 60 l tank
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15980206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF med en tank 30 l – Komplet system 1 enhed
15970206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF med tank på 60 liter – komplet system 1 enhed
15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF og 30 l tank 1 enhed
15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF og 60 l tank 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15980206 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50157873
Alt i ét! Smart2Pure™ Pro-system er et kompakt system, som omdanner postevand til ASTM type 1. Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH giver mulighed for at vælge mellem et reservoir på 30 eller 60 liter for at tilpasse lagerkapaciteten og muligheden for at udlevere både ASTM type 1- og type II-vand.
Varig økonomi:
  • Vandrensningen sker gennem uafhængige patroner med Aquastop-hurtigkoblinger til hurtig udskiftning.
  • Modul 1 omvendt osmose-katridorer til at fjerne op til 99 % af urenhederne i vand fra hanen
  • Modul 2 inkluderer en poleringspatron, der indeholder ultrarent resin af høj kvalitet for ensartet renhed og lang levetid for patronen.
Let at betjene:
  • Dispensering er let og har variabel hastighed til at kontrollere flowet.
  • Displayet kan vippes for optimal aflæsning.
  • Forenklet brugergrænseflade
Placeringsmuligheder:
  • Stilling på laboratoriebænk
  • Monter den på væggen
Nye funktioner:
  • Automatisk standbytilstand, når systemet ikke er i brug, recirkulerer vandet gennem systemet for at bevare renheden
  • Lækagedetektor lukker for vandforsyning og system, hvis der opdages lækage
  • Advarsler viser på displayet, hvornår forbrugsstoffer skal udskiftes
  • Overvågning af vandkvaliteten ved omvendt osmose
  • Inline-ultrafilter med stort overfladeareal til at fjerne endotoksiner og nukleaser.
  • Systemparametre er kodebeskyttede for at forhindre utilsigtede ændringer af sætpunkter
Smart2Pure Pro tilbyder reservoirmuligheder, enten 30 eller 60 l:
  • Stor åbning muliggør nem og effektiv rengøring i hånden.
  • Sterilt udluftningsfilter/reservoir-overløb beskytter mod kontaminering med mikroorganismer.
  • Valgfri CO 2 -absorber forhindrer stigninger i TOC-værdien i at trække CO 2 ind.
  • Reservoiret af polyethylen er uigennemsigtigt for lys.
  • Recirkulationspumpen beskytter det meget rene vand mod bakterievækst under stilstand og opretholder den lave ledningsevne.
  • Vægmontering er valgfri for enkel pladsbesparelse.
  • Konisk bundudløb giver mulighed for fuldstændig dræning og effektiv rengøring og desinfektion.
Valgfri hånddispenser:
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 m ledning (del #50138221)
Garanti:
1 år, reservedele og arbejdskraft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 0.99
Ledningsevne Type 1: 0,055 μS/cm og Type II: 0,067 til 0,1 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT og 1/2 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed Op til 1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1 og 2
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer Komplet system inkluderer Barnstead-forbehandlingssystem med patroner, RO/forbehandlingspatron, en ultrarent poleringspatron, sterilt 0.1μ m filter, UV-lampe, UF-filter, 30 l tank, CO2-ventilationsfilter, sterilt overløb og systemvægbeslag
Model- Smart2Pure Pro 16 UV/UF med en tank 30 l – Komplet system
Driftstryk 1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 16 l/time. ved 10 °C
Strømforbrug 0.12 kW
RO flowhastighed 16 L/hr.
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 300 mm
Vægt (metrisk) 22 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Vandrensningssystem