Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO og TII Tilbehør og forbrugsvarer
Artikelnummer. 10123122 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Fjernbetjent dispenser
Forfilter
Kontrolpanelmonteringsenhed
Omvendt osmoseblandingsventil
Omvendt osmosemembran
Opstartssæt
Patron, Carbon
Patron, MPS
Patron, TII Filter
Volumetrisk fjernuddeler
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10123122 Patron, MPS Hver
11496348 Kontrolpanelmonteringsenhed Hver
10044641 Fjernbetjent dispenser Hver
10676803 Volumetrisk fjernuddeler Hver
10091622 Forfilter Hver
10646243 Patron, Carbon Hver
10429813 Patron, TII Filter Hver
10212204 Opstartssæt Hver
10550103 Omvendt osmoseblandingsventil Hver
10749304 Omvendt osmosemembran Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10123122 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D502114
På lager
Optimer din Thermo Scientific™ Barnstead™ RO og TII vandrensningssystem med dette tilbehør og forbrugsstoffer, herunder filtre, patroner og dispensere.
Optimer dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ RO og TII Tilbehør og forbrugsvarer. Til brug med Barnstead RO og TII vandrensningssystemer, omfatter disse produkter filtre og forfiltre, patroner, overløbsafbryderflyder og pumpelåsekabel, samt dispensere og printer.
Optimer dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ RO og TII Tilbehør og forbrugsvarer. Til brug med Barnstead RO og TII vandrensningssystemer, omfatter disse produkter filtre og forfiltre, patroner, overløbsafbryderflyder og pumpelåsekabel, samt dispensere og printer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Barnstead RO, Barnstead TII
Type Patron, MPS