Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Forbehandling til brugsstedsvandrensningssystemer
Artikelnummer. 15920216
Skift visning
Patrontype:
Forbehandlingspatron
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Patrontype Pakningsstørrelse
15920216 Forbehandlingspatron 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15920216 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50157886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10850.00 DKK
    10370.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 479.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Barnstead Forbehandling til brugsstedsvandrensningssystemer
Barnstead Forbehandlingen indeholder forfilter, hårdhedsstabilisator og kulfilter. Enheden indeholder trykregulator og trykmålere. Pladsbesparende design kommer med vægmonteringsevne.
  • Brug forbehandling, når fodervandskvaliteten ikke matcher kravene til dit system
  • Indeholder forfilter, hårdhedsstabilisator og kulfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Forbehandlingspatron
Oversigt Forbehandlingen inkluderer partikelfilter, kulfilter og hårdhedsstabilisatorpatroner (D502113, D502114 og D502115)
Til brug med (udstyr) Smart2Pure Pro
Inkluderer Trykregulator, trykmålere, tre patroner og vægmontering
Dimensioner (L x B x H) 14,5 tommer x 13,3 tommer x 20,0 tommer.
Vægt (engelsk) 24.5 lb.
Vægt (metrisk) 11.4 kg
Produkttype Vandrensningssystem