Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Udskiftning af UV-lamper
Artikelnummer. p-4589235
Til brug med (udstyr):
GenPure (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC), LabTower EDI
LabTower RO
MicroPure, Smart2Pure (kun UV og UV/UVF)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11357111
Brand: Thermo Scientific™ 09.1002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Udskiftning af UV-lamper.
Oprethold UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Erstatnings UV-lamper, til brug med Barnstead brugssted vandrensningssystemer.
Ideel til brug med følgende Barnstead systemer til brugsvandsrensning:
09.1002:
  • MicroPure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
  • Smart2Pure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
09.2002:
  • GenPure™ (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
  • GenPure™ Pro (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC-systemer)
  • GenPure™ xCAD (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
  • LabTower™ EDI
09.4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09.5002:
Til lagerbeholdere (kun 230V) brugt med følgende Barnstead vandrensningssystemer:
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Stillehavet TII (kun 30 L, 60 L, 100 L)
  • Smart2Pure (kun 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftning af UV-lampe
Til brug med (udstyr) MicroPure, Smart2Pure (kun UV og UV/UVF)
Type UV lampe