Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Udskiftning af UV-lamper
Artikelnummer. 11367131
Skift visning
Til brug med (udstyr):
GenPure (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC), LabTower EDI
LabTower RO
MicroPure, Smart2Pure (kun UV og UV/UVF)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11367131 GenPure (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC), LabTower EDI Hver
11357111 MicroPure, Smart2Pure (kun UV og UV/UVF) Hver
11367171 LabTower RO Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 09.2002
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Oprethold UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Udskiftning af UV-lamper.
Oprethold UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Erstatnings UV-lamper, til brug med Barnstead brugssted vandrensningssystemer.
Ideel til brug med følgende Barnstead systemer til brugsvandsrensning:
09.1002:
  • MicroPure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
  • Smart2Pure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
09.2002:
  • GenPure™ (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
  • GenPure™ Pro (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC-systemer)
  • GenPure™ xCAD (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
  • LabTower™ EDI
09.4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09.5002:
Til lagerbeholdere (kun 230V) brugt med følgende Barnstead vandrensningssystemer:
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Stillehavet TII (kun 30 L, 60 L, 100 L)
  • Smart2Pure (kun 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftning af UV-lampe
Til brug med (udstyr) GenPure (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC), LabTower EDI
Type UV lampe