Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Udskiftning af UV-lamper
Beskrivelse
Oprethold UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Brugssted Vandrensningssystemer Erstatnings UV-lamper, til brug med Barnstead brugssted vandrensningssystemer.
Ideel til brug med følgende Barnstead systemer til brugsvandsrensning:
09.1002:
- MicroPure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
- Smart2Pure™ (kun UV- og UV/UVF-systemer)
09.2002:
- GenPure™ (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
- GenPure™ Pro (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC-systemer)
- GenPure™ xCAD (kun UV, UV/UF, UV-TOC og UF/UV-TOC systemer)
- LabTower™ EDI
09.4002:
- Pacific™ TII
- LabTower™ TII
09.5002:
Til lagerbeholdere (kun 230V) brugt med følgende Barnstead vandrensningssystemer:
- LabTower RO
- LabTower TII
- Stillehavet TII (kun 30 L, 60 L, 100 L)
- Smart2Pure (kun 12)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udskiftning af UV-lampe |
| Til brug med (udstyr) | MicroPure, Smart2Pure (kun UV og UV/UVF) |
| Type | UV lampe |