Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem
Artikelnummer. 11367051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
11367051 Pacific TII 12 Hver
11397051 Pacific TII 20 (UV) Hver
11327051 Pacific TII 3 Hver
11347051 Pacific TII 7 Hver
11387051 Pacific TII 20 Hver
11307061 Pacific TII 40 Hver
11337051 Pacific TII 3 (UV) Hver
11357051 Pacific TII 7 (UV) Hver
11377051 Pacific TII 12 (UV) Hver
11317061 Pacific TII 40 (UV) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11367051 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50132124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56950.00 DKK
    54987.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 1962.72 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med dette automatiske og omkostningseffektive TII-vandrensningssystem.
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med den automatiske og omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem. Dette system understøtter daglige behov fra 20 til 200 liter. Den fjerner cirka 98 % af uorganiske ioner og 99 % af alle opløste organiske stoffer samt mikroorganismer og partikler med sin højtydende omvendt osmosemembran.
Flere muligheder for type 2-vand:
  • Fem systemmuligheder med permeatflow på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/time
  • Fremtidige systemopgraderinger rummer større kapacitet til at imødekomme voksende vandbehov
  • Pladsbesparende design tillader montering på bordplade eller vægmontering med integreret monteringsbeslag
Driftssikkerhed:
  • Mikroprocessorstyret til automatisk drift med kontinuerlig overvågning af alle kritiske parametre
  • Automatisk tilbagevenden til drift-tilstand sikrer recirkulation i stilstandsperioder
  • UV-lampe forhindrer biologisk kontaminering (kun UV-modeller)
Let at betjene:
  • Resistivitet/ledningsevne vises tydeligt på stort, baggrundsbelyst kontrolpanel, der kan vippes for optimal visning
  • Status for den aktuelle driftstilstand, der tydeligt angiver produktions-, standby- og rengøringstilstande
  • Reservoirets fyldningsgrad vises som %
  • Systemparametre er kodebeskyttede for at forhindre utilsigtede ændringer af sætpunkter
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Valgfri printer tilsluttes til RS-232-porten for dataoptagelse og sporbarhed
  • Cellekonstant på 0,01 cm -1 sikrer præcise ledningsevnemålinger
  • Temperaturkompensation for ledningsevnemålingen har en nøjagtighed på±0,1°C (i overensstemmelse med USP 645)
Valgfri hånddispenser:
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 meter ledning, som forbindes til tanken; må kun bruges med en tank udstyret med en trykpumpe (06.5032, 06.5062, 06.5082). Sendes med et 0,2 mikron slutfilter (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne 0,1 til 1,0 μS/cm
Oversigt Pacific TII 12
Bakterieindhold 99%
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 12 l/time. ved 10 °C
Produkt Vandtype Type 2
Resistivitet 10 til 1 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof <30 ppb
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1μ M/ml
Gennemsyre ydeevne 12 l/time. ved 10 °C
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 372 mm
Højde (metrisk) 613 mm
Dybde (metrisk) 330 mm
Nettovægt (metrisk) 25 kg
Elektriske krav 90/240 V 50/60 Hz
Spænding 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Daglig output 20 til 200 l
Produkttype Vandrensningssystem
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.