Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem
Artikelnummer. 11357051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11357051
Brand: Thermo Scientific™ 50132131
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med dette automatiske og omkostningseffektive TII-vandrensningssystem.
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med den automatiske og omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem. Dette system understøtter daglige behov fra 20 til 200 liter. Den fjerner cirka 98 % af uorganiske ioner og 99 % af alle opløste organiske stoffer samt mikroorganismer og partikler med sin højtydende omvendt osmosemembran.
Flere muligheder for type 2-vand:
  • Fem systemmuligheder med permeatflow på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/time.
  • Fremtidige systemopgraderinger rummer større kapacitet til at imødekomme voksende vandbehov
  • Pladsbesparende design tillader montering på bordplade eller vægmontering med integreret monteringsbeslag
Driftssikkerhed:
  • Mikroprocessorstyret til automatisk drift med kontinuerlig overvågning af alle kritiske parametre
  • Automatisk tilbagevenden til drift-tilstand sikrer recirkulation i stilstandsperioder
  • Valgfri UV-lampe forhindrer biologisk kontaminering
Nem at betjene
  • Resistivitet/ledningsevne tydeligt vist på stort baggrundsbelyst kontrolpanel, der vippes for optimal visning
  • Status for den aktuelle driftstilstand tydeligt angivet produktion, stand-by, rengøringstilstande
  • Reservoirets fyldningsgrad vises som %
  • Systemparametre er kodebeskyttede for at forhindre utilsigtede ændringer af sætpunkter
GLP-kompatibel dokumentation
  • Valgfri printer tilsluttes til RS-232-porten for dataoptagelse og sporbarhed
  • Cellekonstant på 0,01 cm -1 sikrer præcise ledningsevnemålinger
  • Temperaturkompensation for ledningsevnemålingen har en nøjagtighed på±0,1°C (i overensstemmelse med USP 645)
Valgfri hånddispenser
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 meter ledning, som forbindes til tanken. Brug kun med en tank udstyret med en trykpumpe (06.5032, 06.5062, 06.5082). Sendes med et 0,2 mikron slutfilter. (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne 0,1 til 1,0 μS/cm
Oversigt Pacific TII 7 (UV)
Bakterieindhold 99%
Daglig output 20 til 200 l
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed 7 l/time. ved 10 °C
Produkt Vandtype Type 2
Resistivitet 10 til 1 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof <30 ppb
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1μ M/ml
Gennemsyre ydeevne 7 l/time. ved 10 °C
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 372 mm
Højde (metrisk) 613 mm
Dybde (metrisk) 330 mm
Nettovægt (metrisk) 25 kg
Elektriske krav 90/240 V 50/60 Hz
Spænding 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.