Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med dette automatiske og omkostningseffektive TII-vandrensningssystem.
Brand:  Thermo Scientific™ 50132123
48570.85 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11347051
  • 48813.70 DKK / Hver
Focus On Clean Water
Brug rabatkode 24139 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Schematics & Diagrams
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Shop now for up to 60% off Clean Water Research essentials
    Promo Code: 24139
    Expires2025-08-21
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem > Barnstead Pacific TII 7
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.