Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med dette automatiske og omkostningseffektive TII-vandrensningssystem.
Brand: Thermo Scientific™ 50132133
Beskrivelse
Konverter postevand til type 2 vand med høj renhed med den automatiske og omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vandrensningssystem. Dette system understøtter daglige behov fra 20 til 200 liter. Den fjerner cirka 98 % af uorganiske ioner og 99 % af alle opløste organiske stoffer samt mikroorganismer og partikler med sin højtydende omvendt osmosemembran.
Flere muligheder for type 2-vand:
- Fem systemmuligheder med permeatflow på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/time.
- Fremtidige systemopgraderinger rummer større kapacitet til at imødekomme voksende vandbehov
- Pladsbesparende design tillader montering på bordplade eller vægmontering med integreret monteringsbeslag
Driftssikkerhed:
- Mikroprocessorstyret til automatisk drift med kontinuerlig overvågning af alle kritiske parametre
- Automatisk tilbagevenden til drift-tilstand sikrer recirkulation i stilstandsperioder
- Valgfri UV-lampe forhindrer biologisk kontaminering
Nem at betjene
- Resistivitet/ledningsevne tydeligt vist på stort baggrundsbelyst kontrolpanel, der vippes for optimal visning
- Status for den aktuelle driftstilstand tydeligt angivet produktion, stand-by, rengøringstilstande
- Reservoirets fyldningsgrad vises som %
- Systemparametre er kodebeskyttede for at forhindre utilsigtede ændringer af sætpunkter
GLP-kompatibel dokumentation
- Valgfri printer tilsluttes til RS-232-porten for dataoptagelse og sporbarhed
- Cellekonstant på 0,01 cm -1 sikrer præcise ledningsevnemålinger
- Temperaturkompensation for ledningsevnemålingen har en nøjagtighed på±0,1°C (i overensstemmelse med USP 645)
Valgfri hånddispenser
- Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 meter ledning, som forbindes til tanken. Brug kun med en tank udstyret med en trykpumpe (06.5032, 06.5062, 06.5082). Sendes med et 0,2 mikron slutfilter. (del #50138221)
Tekniske data
99% | |
Pacific TII 40 (UV) | |
20 to 200 L | |
No | |
7 L/hr. at 10°C | |
10 to 1 Mohm.cm at 25°C | |
<30 ppb | |
1 to 6 bar | |
<1 μM/mL | |
2°C to 35°C | |
372 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
0.1 to 1.0μS/cm | |
99% | |
3/4 in. NPT | |
Tap | |
Type 2 | |
No | |
Water Purification System | |
2 to 6 bar | |
7 L/hr. at 10°C | |
330 mm | |
613 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.