Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forbedre funktionel og økonomisk produktion af højrent vand med Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vandrensningssystem. Dette modulopbyggede laboratorieomvendte osmosesystem er specielt udviklet til funktionel og økonomisk produktion af højrent vand.
Produktegenskaber
- Fem systemmuligheder med permeatflow på 3, 7, 12 eller 20 eller 40L/time
- Pladsbesparende design gør det muligt for systemet at sidde på laboratoriebænken eller monteres på væggen
- Enkel systemopgradering imødekommer fremtidige krav til rentvandskapacitet
Pålidelig drift
- Mikroprocessorstyring tilbyder automatisk drift med kontinuerlig overvågning af alle vigtige parametre
- Påkrævet påfyldningsniveau for reservoiret kan tilpasses
- Automatisk tilbagevenden til driftstilstand sikrer recirkulation i perioder med stilstand
Let at betjene Clear Display
- Resistivitet/ledningsevne tydeligt vist på stort baggrundsbelyst kontrolpanel, der vippes for optimal visning
- Status for den aktuelle driftstilstand angiver klart 'produktion', 'standby' og 'rengøring'
- Reservoirets fyldningsgrad vises som %
Integreret fodervandsovervågning
Fødevand af god kvalitet er en forudsætning for vand med høj renhed og forlænger patronens levetid
GLP-kompatibel dokumentation
Realtidsur registrerer systemfejl og fejl
Løbende datalagring indsamler fire ugers information vist i klartekst
Operativsystemet er kodebeskyttet for at forhindre uautoriserede ændringer af systemindstillingerne
RS-232 interface med justerbart afsenderinterval giver mulighed for tilpasset timing af datatransmission af målte værdier og fejl til en pc eller dataprinter
Cellekonstant på 0,16 cm-1 sikrer præcise ledningsevnemålinger
Pacific RO forbehandling
To 10 tommer. (25,4 cm) patronfilterhuse med et 5Glc mum-forfilter plus aktivt kul for at forhindre indtrængning af partikler> 5Glc mum og høje koncentrationer af frit klor— indeholder hårdhedsstabilisatorpatron, som binder calcium og forhindrer dets udfældning.
Bekymringsfri opbevaring af rent vand
Reservoir er konstrueret af pigmentfri polyethylen
Konisk bund giver mulighed for nem rengøring, desinficering og fuldstændig tømning
Valgfri hånddispenser
Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 meter ledning, som forbindes til tanken. Brug kun med en tank udstyret med en trykpumpe (06.5032, 06.5062, 06.5082). Sendes med et 0,2 mikron slutfilter. (del #50138221)
Tekniske data
Tekniske data
| Bakteriel retention | 99% |
| Oversigt | Barnstead Pacific RO 12 |
| Fodervandsovervågning | Integration |
| Flowhastighed | 12 L/hr. |
| Type | Omvendt osmose vandrensningssystem |
| Fødevandstilslutning | 3/4 tommer NPT |
| Driftstryk | 1,5 til 6 bar |
| Gennemsyre ydeevne | 12 L/hr. |
| Strømforbrug | 0.1 kW |
| Temperaturområde (metrisk) | 2 °C til 35 °C |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.