Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vandrensningssystem
Artikelnummer. 11317001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Gennemsyre ydeevne:
12 l/time
20 l/time
3 l/time
40 l/time
7 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gennemsyre ydeevne unitSize
11317001 7 l/time Hver
11307001 3 l/time Hver
11327001 12 l/time Hver
11337001 20 l/time Hver
11347001 40 l/time Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11317001 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50132386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45355.00 DKK
    43795.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1559.16 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre funktionel og økonomisk produktion af højrent vand med dette modulopbyggede laboratorieomvendte osmosesystem.
Forbedre funktionel og økonomisk produktion af højrent vand med Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vandrensningssystem. Dette modulopbyggede laboratorieomvendte osmosesystem er specielt udviklet til funktionel og økonomisk produktion af højrent vand.
Produktegenskaber
  • Fem systemmuligheder med permeatflow på 3, 7, 12 eller 20 eller 40L/time
  • Pladsbesparende design gør det muligt for systemet at sidde på laboratoriebænken eller monteres på væggen
  • Enkel systemopgradering imødekommer fremtidige krav til rentvandskapacitet
Pålidelig drift
  • Mikroprocessorstyring tilbyder automatisk drift med kontinuerlig overvågning af alle vigtige parametre
  • Påkrævet påfyldningsniveau for reservoiret kan tilpasses
  • Automatisk tilbagevenden til driftstilstand sikrer recirkulation i perioder med stilstand
Let at betjene Clear Display
  • Resistivitet/ledningsevne tydeligt vist på stort baggrundsbelyst kontrolpanel, der vippes for optimal visning
  • Status for den aktuelle driftstilstand angiver klart 'produktion', 'standby' og 'rengøring'
  • Reservoirets fyldningsgrad vises som %
Integreret fodervandsovervågning
Fødevand af god kvalitet er en forudsætning for vand med høj renhed og forlænger patronens levetid
GLP-kompatibel dokumentation
Realtidsur registrerer systemfejl og fejl
Løbende datalagring indsamler fire ugers information vist i klartekst
Operativsystemet er kodebeskyttet for at forhindre uautoriserede ændringer af systemindstillingerne
RS-232 interface med justerbart afsenderinterval giver mulighed for tilpasset timing af datatransmission af målte værdier og fejl til en pc eller dataprinter
Cellekonstant på 0,16 cm-1 sikrer præcise ledningsevnemålinger
Pacific RO forbehandling
To 10 tommer. (25,4 cm) patronfilterhuse med et 5Glc mum-forfilter plus aktivt kul for at forhindre indtrængning af partikler> 5Glc mum og høje koncentrationer af frit klor— indeholder hårdhedsstabilisatorpatron, som binder calcium og forhindrer dets udfældning.
Bekymringsfri opbevaring af rent vand
Reservoir er konstrueret af pigmentfri polyethylen
Konisk bund giver mulighed for nem rengøring, desinficering og fuldstændig tømning
Valgfri hånddispenser
Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 meter ledning, som forbindes til tanken. Brug kun med en tank udstyret med en trykpumpe (06.5032, 06.5062, 06.5082). Sendes med et 0,2 mikron slutfilter. (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Oversigt Barnstead Pacific RO 7
Fodervandsovervågning Integration
Flowhastighed 7 L/hr.
Type Omvendt osmose vandrensningssystem
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Driftstryk 1,5 til 6 bar
Gennemsyre ydeevne 7 l/time
Strømforbrug 0.1 kW
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 372 mm
Højde (metrisk) 603 mm
Dybde (metrisk) 330 mm
Nettovægt (metrisk) 21 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.