Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tilbehør og forbrugsvarer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Calibration Module
Deioniseret vandtilførsel
Low Water Level Pump Protector
R/O og destilleret foder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Optimer dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tilbehør og forbrugsvarer. Vælg patronpakken i henhold til dit fødevand og dit system. Patronpakker leveres med 0,2 mikron slutfilter. Andre produkter inkluderer UV-lampe og pumpebeskytter til lavt vandstand.
- Enkel installation og fjernelse med én forbindelse
Inkluderer: Et μ0,2 m absolut slutfilter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Nanopure Vandrensningssystem |
| Type | R/O og destilleret foder |