Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tilbehør og forbrugsvarer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tilbehør og forbrugsvarer. Vælg patronpakken i henhold til dit fødevand og dit system. Patronpakker leveres med 0,2 mikron slutfilter. Andre produkter inkluderer UV-lampe og pumpebeskytter til lavt vandstand.
- Enkel installation og fjernelse med én forbindelse
Inkluderer: Et μ0,2 m absolut slutfilter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Nanopure Vandrensningssystem |
| Type | Deioniseret vandfodring (Ultralow Organics, Type I Water) |