Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem
Artikelnummer. 11377011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11377011
Brand: Thermo Scientific™ 50132372
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem, som pålideligt udfører applikationer som HPLC.
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med det kompakte og pålidelige Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem. Dette system er et enestående valg til applikationer som HPLC eller andre instrumentelle analyser, prøveforberedelse, skylning af glasvarer eller molekylærbiologisk arbejde, hvor endotoksiner og/eller nukleaser ville interferere. Placer systemet uden direkte adgang til en vandledning med det valgfrie integrerede 6L fødevandsbeholder og se nemt skærmen med baggrundsbelyst, vipbart display. Overvåg fodervandets kvalitet for at hjælpe med at maksimere patronens levetid.
Smarte funktioner:
  • Baggrundsbelyst display, der kan vippes for nem visning
  • Dispensering med variabel hastighed
  • Valgfri integreret 6L fødevandsbeholder til brug uden direkte adgang til en vandledning
Overvåg fodervandskvaliteten:
  • God fodervandskvalitet fører til konsekvent ultrarent vand og en længere levetid for patronen for at maksimere patronens levetid.
Smart design:
  • Recirkulationspumpe forhindrer bakterievækst under stilstand og giver mulighed for konstant overvågning af alle systemfunktioner, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig visning af fejlmeddelelser, hvis der opdages et problem.
  • Systemer leveres fuldt udstyret med trykreduktion, ultraren patron og 0,2 m μsterilt filter.
Overlegne filtre:
  • Ultrafilter skylles automatisk for at sikre den højeste retention af endotoksiner og nukleaser, hvilket giver en lang to-årig levetid.
  • Valideret μ0,2 m slutfilter med foldet membran kan steriliseres op til fem gange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ledningsevne 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Endotoksin koncentration 0,001 EU/ml
Fødevandstilslutning R 3/4 tommer.
Fodervandsovervågning Ja
Fødevandskilde Forbehandlet
Flowhastighed 1 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer Ultrafiltration Membrane, UV-photo-oxidation, 6 L Feed Water Tank
Model- MicroPure UV/UF-ST
Driftstryk 0,1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1μ M/ml
Strømforbrug 0.06 kW
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 390 mm
Nettovægt (metrisk) 19 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz