Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem
Artikelnummer. 11367011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
11367011 MicroPure UF/UV Hver
11327011 MicroPure Hver
11347011 MicroPure-ST Hver
11337011 MicroPure UF Hver
11357011 MicroPure UF-ST Hver
11377011 MicroPure UV/UF-ST Hver
10169639 MicroPure UV Hver
11397011 MicroPure UV-ST Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11367011 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50132370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57505.00 DKK
    54987.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 2517.72 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem, som pålideligt udfører applikationer som HPLC.
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med det kompakte og pålidelige Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem. Dette system er et enestående valg til applikationer som HPLC eller andre instrumentelle analyser, prøveforberedelse, skylning af glasvarer eller molekylærbiologisk arbejde, hvor endotoksiner og/eller nukleaser ville interferere. Placer systemet uden direkte adgang til en vandledning med det valgfrie integrerede 6L fødevandsbeholder og se nemt skærmen med baggrundsbelyst, vipbart display. Overvåg fodervandets kvalitet for at hjælpe med at maksimere patronens levetid.
Smarte funktioner:
  • Baggrundsbelyst display, der kan vippes for nem visning
  • Dispensering med variabel hastighed
  • Valgfri integreret 6L fødevandsbeholder til brug uden direkte adgang til en vandledning
Overvåg fodervandskvaliteten:
  • God fodervandskvalitet fører til konsekvent ultrarent vand og en længere levetid for patronen for at maksimere patronens levetid.
Smart design:
  • Recirkulationspumpe forhindrer bakterievækst under stilstand og giver mulighed for konstant overvågning af alle systemfunktioner, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig visning af fejlmeddelelser, hvis der opdages et problem.
  • Systemer leveres fuldt udstyret med trykreduktion, ultraren patron og 0,2 m μsterilt filter.
Overlegne filtre:
  • Ultrafilter skylles automatisk for at sikre den højeste retention af endotoksiner og nukleaser, hvilket giver en lang to-årig levetid.
  • Valideret μ0,2 m slutfilter med foldet membran kan steriliseres op til fem gange.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ledningsevne 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Fødevandstilslutning R 3/4 tommer.
Fodervandsovervågning Ja
Fødevandskilde Forbehandlet
Flowhastighed 1,5 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer Ultrafiltreringsmembran, UV-foto-oxidation
Model- MicroPure UF/UV
Driftstryk 0,1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1μ M/ml
Strømforbrug 0.06 kW
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 300 mm
Nettovægt (metrisk) 17 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoksin koncentration 0,001 EU/ml
Produkttype Vandrensningssystem