Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem
Artikelnummer. 11347011 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
MikroPure
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11347011
Brand: Thermo Scientific™ 50132367
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem, som pålideligt udfører applikationer som HPLC.
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med det kompakte og pålidelige Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem. Dette system er et enestående valg til applikationer som HPLC eller andre instrumentelle analyser, prøveforberedelse, skylning af glasvarer eller molekylærbiologisk arbejde, hvor endotoksiner og/eller nukleaser ville interferere. Placer systemet uden direkte adgang til en vandledning med det valgfrie integrerede 6L fødevandsbeholder og se nemt skærmen med baggrundsbelyst, vipbart display. Overvåg fodervandets kvalitet for at hjælpe med at maksimere patronens levetid.
Smart features:
  • Backlit display that tilts for easy viewing
  • Variable speed dispensing
  • Optional integrated 6L feed water reservoir for use without direct access to a water line
Monitor feed water quality:
  • Good feed water quality leads to consistently ultrapure water and a longer cartridge service life to maximize cartridge life.
Smart design:
  • Recirculation pump prevents bacterial growth during standstill and allows for constant monitoring of all system functions, allowing for the immediate display of fault messages if a problem is detected.
  • Systems ship fully equipped with pressure reducer, ultrapure cartridge and 0.2μm sterile filter.
Superior filters:
  • Ultrafilter is flushed automatically to assure the highest retention of endotoxins and nucleases, which produces a long two-year lifetime.
  • Validated 0.2μm final filter with folded membrane can be sterilized up to five times.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ledningsevne 0.055μS/cm
Bakterieindhold <0.1 CFU/mL
Fødevandstilslutning R 3/4 in.
Fodervandsovervågning Yes
Fødevandskilde Pretreated
Flowhastighed 1 L/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning No
Total organisk kulstof 5 to 10 ppb
Type Water Purification System
Fødevandstryk 1 to 6 bar
Inkluderer Integrated 6 L Feed Water Tank
Model- MicroPure-ST
Driftstryk 0.1 to 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1 μM/mL
Strømforbrug 0.06 kW
Temperaturområde (metrisk) 2°C to 35°C
Bredde (metrisk) 305 mm
Højde (metrisk) 545 mm
Dybde (metrisk) 390 mm
Nettovægt (metrisk) 19 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz