Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Bearbejd op til 15L/dag af ultrarent vand med det kompakte og pålidelige Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vandrensningssystem. Dette system er et enestående valg til applikationer som HPLC eller andre instrumentelle analyser, prøveforberedelse, skylning af glasvarer eller molekylærbiologisk arbejde, hvor endotoksiner og/eller nukleaser ville interferere. Placer systemet uden direkte adgang til en vandledning med det valgfrie integrerede 6L fødevandsbeholder og se nemt skærmen med baggrundsbelyst, vipbart display. Overvåg fodervandets kvalitet for at hjælpe med at maksimere patronens levetid.
Smart features:
- Backlit display that tilts for easy viewing
- Variable speed dispensing
- Optional integrated 6L feed water reservoir for use without direct access to a water line
Monitor feed water quality:
- Good feed water quality leads to consistently ultrapure water and a longer cartridge service life to maximize cartridge life.
Smart design:
- Recirculation pump prevents bacterial growth during standstill and allows for constant monitoring of all system functions, allowing for the immediate display of fault messages if a problem is detected.
- Systems ship fully equipped with pressure reducer, ultrapure cartridge and 0.2μm sterile filter.
Superior filters:
- Ultrafilter is flushed automatically to assure the highest retention of endotoxins and nucleases, which produces a long two-year lifetime.
- Validated 0.2μm final filter with folded membrane can be sterilized up to five times.
Especificaciones
Especificaciones
| Ledningsevne | 0.055μS/cm |
| Bakterieindhold | <0.1 CFU/mL |
| Endotoksin koncentration | 0.001 EU/mL |
| Fødevandstilslutning | R 3/4 in. |
| Fodervandsovervågning | Yes |
| Fødevandskilde | Pretreated |
| Flowhastighed | 1.5 L/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Resistivitet | 18.2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | No |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.