Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System
Artikelnummer. p-4531511 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Barnstead LabTower TII
Barnstead LabTower TII (UV)
Barnstead LabTower TII (UV) 60
Gennemsyre ydeevne:
20 l/time ved 15 °C
40 l/time ved 15 °C
40 l/time. ved 15 °C
60 l/time ved 15 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11357061
Brand: Thermo Scientific™ 50132141
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Convert tap water into high-purity water with the Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, a complete solution integrating purification and tank.
Convert tap water into high-purity water with the Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, a complete solution integrating purification and tank. This high-tech system is designed to continuously recirculate purified reservoir water to preserve water quality even during periods of inactivity. Conserve bench space with this stand-alone design which includes an integrated 100L reservoir. Castors allow for easy relocation within the lab.
Konsistent vandkvalitet:
  • Type 2 laboratorievand opfylder ASTM Type II, CSLS-CLRW og ISO 3696 internationale standarder.
  • De LabTower er designet til kontinuerligt at recirkulere renset reservoirvand for at bevare vandkvaliteten selv i perioder med inaktivitet.
Kompakt mobildesign:
  • Tre systemmuligheder er tilgængelige med permeatflows på 20, 40 eller 60L/time.
  • Stand-alone design med integreret 100L reservoir optager ingen bænkplads.
  • Hjul tillader nem flytning.
  • Systemer kan opgraderes senere for at imødekomme stigende vandbehov.
To måder at dispensere vand på:
  • Dispenser direkte fra systemet via dispenseringsventilen til kalibreringsopløsninger, reagensforberedelse, påfyldning af beholdere, generelle skylningsformål mv.
  • Dispenser fra reservoiret for at forsyne autoklaver, opvaskemaskiner, ultrarent vandsystemer osv.
Integreret 100L reservoir:
  • Op til 100L højrent vand er klar til dispensering, når det er nødvendigt.
  • Beholder af høj renhed af polypropylen er uigennemsigtig for lys.
  • Konisk bund tillader fuldstændig tømning for effektiv rengøring og desinfektion.
  • Justerbar indstilling for reservoirvolumen kan programmeres til tidspunkter, hvor efterspørgslen er lav, så du kun kan opbevare vand, du kan bruge.
Tydelig information på systemdisplayet:
  • Det store display med fire linjer er kodebeskyttet for at forhindre utilsigtede ændringer i systemindstillingerne.
  • Oplyst og letlæselig giver displayet information om resistivitet eller ledningsevne og driftstilstandsstatus, som f.eks.“ produktion” ,“ stand-by” eller sanering og volumen af reservoiret i procent.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • LabTower TII er udviklet til at opfylde eller overgå GLP krav.
  • Registrerede og sporbare data kan opnås ved udskrivning via RS-232-interfacet og tilbehørsprinteren.
  • Højt kvalificeret og præcis måling af ledningsevnen sikres af cellekonstanten på 0,01 cm -1 med en nøjagtighed på± 0,1 °C.
Forbehandling:
  • 5 μm forfilter og aktivt kul i kombifilterpatronen beskytter RO-membranen mod frit klor og partikler.
  • Hårdhedsstabiliserende patron beskytter omvendt osmosestadiet mod hårdt vand.
Omvendt osmose og reservoir:
  • Forbehandlet vand presses gennem det permeable omvendte osmose-modul og fjerner 97-99% af alle uorganiske ioner og 99% af opløste organiske stoffer samt mikroorganismer og partikler.
  • Det indbyggede 100L reservoir har et konisk bundudløb for at optimere rengøring og desinfektion.
Ionbytning og UV:
  • RO membran fjerner op til 99% af urenheder. Alle resterende ioner fjernes af harpiksen med lav TOC og høj renhed i ionbytterpatronen.
  • Bestråling med UV-lys (TII enheder med kun UV-mulighed) eliminerer alle bakterier eller bakterier, der er til stede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne 0,1 til 1,0 μS/cm
Oversigt Barnstead LabTower TII (UV)
Bakterieindhold <1 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed LabTower TII (UV) 40 med 3 L/min. pumpe
Produkt Vandtype Type 2
Resistivitet 10 til 1 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 40 l/time. ved 15 °C
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 1500 mm
Dybde (metrisk) 580 mm
Nettovægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz