Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Vandrensningssystem
Artikelnummer. 11357061 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Barnstead LabTower TII
Barnstead LabTower TII (UV)
Barnstead LabTower TII (UV) 60
Gennemsyre ydeevne:
20 l/time ved 15 °C
40 l/time ved 15 °C
40 l/time. ved 15 °C
60 L/t ved 15 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Gennemsyre ydeevne Pakningsstørrelse
11357061 Barnstead LabTower TII (UV) 40 l/time. ved 15 °C Hver
11327061 Barnstead LabTower TII 20 l/time ved 15 °C Hver
11337061 Barnstead LabTower TII (UV) 20 l/time ved 15 °C Hver
11347061 Barnstead LabTower TII 40 l/time ved 15 °C Hver
15558310 Barnstead LabTower TII (UV) 60 60 L/t ved 15 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11357061 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50132141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138110.00 DKK
    132059.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 6051.00 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Omdann postevand til højrenhedsvand med Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII vandrensningssystemet, en komplet løsning der integrerer rensning og tank.
Omdann postevand til højrenhedsvand med Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, en komplet løsning, der integrerer rensning og tank. Dette højteknologiske system er designet til kontinuerligt at recirkulere det rensede reservoirvand for at bevare vandkvaliteten selv under inaktivitetsperioder. Bevar bordpladsen med dette selvstændige design, som inkluderer et integreret 100L reservoir. Hjul muliggør nem flytning inden for laboratoriet.
Konsistent vandkvalitet:
  • Type 2 laboratorievand opfylder ASTM Type II, CSLS-CLRW og ISO 3696 internationale standarder.
  • De LabTower er designet til kontinuerligt at recirkulere renset reservoirvand for at bevare vandkvaliteten selv i perioder med inaktivitet.
Kompakt mobildesign:
  • Tre systemmuligheder er tilgængelige med permeatflows på 20, 40 eller 60L/time.
  • Stand-alone design med integreret 100L reservoir optager ingen bænkplads.
  • Hjul tillader nem flytning.
  • Systemer kan opgraderes senere for at imødekomme stigende vandbehov.
To måder at dispensere vand på:
  • Dispenser direkte fra systemet via dispenseringsventilen til kalibreringsopløsninger, reagensforberedelse, påfyldning af beholdere, generelle skylningsformål mv.
  • Dispenser fra reservoiret for at forsyne autoklaver, opvaskemaskiner, ultrarent vandsystemer osv.
Integreret 100L reservoir:
  • Op til 100L højrent vand er klar til dispensering, når det er nødvendigt.
  • Beholder af høj renhed af polypropylen er uigennemsigtig for lys.
  • Konisk bund tillader fuldstændig tømning for effektiv rengøring og desinfektion.
  • Justerbar indstilling for reservoirvolumen kan programmeres til tidspunkter, hvor efterspørgslen er lav, så du kun kan opbevare vand, du kan bruge.
Tydelig information på systemdisplayet:
  • Det store display med fire linjer er kodebeskyttet for at forhindre utilsigtede ændringer i systemindstillingerne.
  • Oplyst og letlæselig giver displayet information om resistivitet eller ledningsevne og driftstilstandsstatus, som f.eks.“ produktion” ,“ stand-by” eller sanering og volumen af reservoiret i procent.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • LabTower TII er udviklet til at opfylde eller overgå GLP krav.
  • Registrerede og sporbare data kan opnås ved udskrivning via RS-232-interfacet og tilbehørsprinteren.
  • Højt kvalificeret og præcis måling af ledningsevnen sikres af cellekonstanten på 0,01 cm -1 med en nøjagtighed på± 0,1 °C.
Forbehandling:
  • 5 μm forfilter og aktivt kul i kombifilterpatronen beskytter RO-membranen mod frit klor og partikler.
  • Hårdhedsstabiliserende patron beskytter omvendt osmosestadiet mod hårdt vand.
Omvendt osmose og reservoir:
  • Forbehandlet vand presses gennem det permeable omvendte osmose-modul og fjerner 97-99% af alle uorganiske ioner og 99% af opløste organiske stoffer samt mikroorganismer og partikler.
  • Det indbyggede 100L reservoir har et konisk bundudløb for at optimere rengøring og desinfektion.
Ionbytning og UV:
  • RO membran fjerner op til 99% af urenheder. Alle resterende ioner fjernes af harpiksen med lav TOC og høj renhed i ionbytterpatronen.
  • Bestråling med UV-lys (TII enheder med kun UV-mulighed) eliminerer alle bakterier eller bakterier, der er til stede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne 0,1 til 1,0 μS/cm
Oversigt Barnstead LabTower TII (UV)
Bakterieindhold <1 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på
Flowhastighed LabTower TII (UV) 40 med 3 L/min. pumpe
Produkt Vandtype Type 2
Resistivitet 10 til 1 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 40 l/time. ved 15 °C
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 1500 mm
Dybde (metrisk) 580 mm
Nettovægt (metrisk) 66 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Vandrensningssystem