Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Omdann postevand til omvendt osmose (RO) vand med integreret 100L lagring ved hjælp af Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO Water Purification System, som gør det nemt for brugeren at læse parametre med en ultramoderne controller. Monteret på hjul er dette kompakte system en ideel forsyning af rent vand til ethvert laboratorium. Systemet egner sig godt som fødevandskilde til opvaskemaskiner, autoklaver og generel laboratoriebrug. Vælg mellem to systemmuligheder med permeatstrøm på 20, 49 eller 60L/t. Resistivitet/ledningsevne vises tydeligt på et stort bagbelyst kontrolpanel, der vipper for optimal visning.
Avanceret teknologi i et mobilt design:
- En ultramoderne mikroprocessorstyring giver letlæselige systemparametre.
- Fuldstændig drænbar integreret 100L højrent vandbeholder har en støjsvag trykforstærker som standardkomponent.
- Monteret på hjul, den kompakte LabTower RO-systemet er en ideel ren vandforsyning til ethvert laboratorium.
- Systemet er ideelt egnet som fødevandskilde til opvaskemaskiner, autoklaver og almindelig laboratoriebrug.
- En indbygget forbehandlingsenhed— bestående af en hårdhedsstabilisator til beskyttelse af omvendt osmosemodulet mod hårdhedsdannere og en aktivkul/5 m μkombipatron— beskytter systemet mod frit klor og partikler, hvilket sikrer den lange levetid for nedstrøms rensningstrin.
Kompakt og mobilt design:
- Systemet omfatter tre systemmuligheder med permeatflows på 20, 40 eller 60L/time.
- Stand-alone design med integreret 100L tank optager NUL bænkehjul, hvilket giver —mulighed for nem flytning.
- Systemer kan opgraderes senere for at imødekomme stigende krav til vandkapacitet.
Integreret 100L reservoirL
- Systemet gemmer 100L af RO-vand i et højrent polyethylen PE uigennemsigtigt reservoir.
- Justerbar reservoirvolumen kan programmeres til tider med lav efterspørgsel —dispensering fra reservoiret til at forsyne autoklaver, opvaskemaskiner, ultrarent vandsystemer osv.
Let at betjene klart display:
- Resistivitet/ledningsevne vises tydeligt på stort baggrundsbelyst kontrolpanel, der vipper for optimal visning.
- Status for den aktuelle driftstilstand tydeligt angivet“ produktion” ,“ stand-by” ,“ rensning” eller“ desinfektion” tilstande.
- Beholderfyldningsniveau er vist i procent.
- Systemparametre er kodebeskyttede for at forhindre utilsigtede ændringer af sætpunkter.
GLP-kompatibel dokumentation:
- LabTower RO er udviklet til at opfylde GLP krav.
- Registrerede og sporbare data kan opnås ved udskrift via RS-232-interfacet og tilbehørsprinteren.
- Højt kvalificeret og præcis måling af ledningsevnen sikres af cellekonstanten på 0,16 cm -1 .
Tekniske data
Tekniske data
| Bakterieindhold | 99% |
| Oversigt | LabTower RO 40L/time. |
| Fodervandsovervågning | Ja |
| Fødevandskilde | Tryk på |
| Flowhastighed | 40 l/time. ved 10 °C |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | Nej |
| Type | Omvendt osmose vandrensningssystem |
| Fødevandstilslutning | 3/4 tommer NPT |
| Fødevandstryk | 1 til 6 bar |
| Driftstryk | 2 til 6 bar |
| Vis mere |