Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vandrensningssystem
Artikelnummer. p-4531539 Shop alle Thermo Scientific produkter
Gennemsyre ydeevne:
15 l/time. ved 15 °C
30 l/time. ved 15 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11377001
Brand: Thermo Scientific™ 50132395
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar vand med høj renhed sikkert og bekvemt med det integrerede 100L reservoir Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vandrensningssystem.
Opbevar vand med høj renhed sikkert og bekvemt med det integrerede 100L reservoir Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vandrensningssystem. Dette system kombinerer rensning med EDI-teknologi og opbevaring i én. Dispenser bekvemt Type 1-vand direkte fra systemet, mens Type 2-vand er tilgængeligt fra reservoiret, en ideel forsyning til laboratorieudstyr. Frigør bænkplads med denne mobile fritstående enhed, der nemt kan flyttes med bundmonterede ruller.
To systemer i ét:
  • Unikke systemer med forbehandling plus polermaskine til at producere både type 1 og type 2 vand.
  • Type 2-vand opbevares i det integrerede 100L højrent vandreservoir.
  • Vandsystemet sidder på toppen af reservoiret, hvilket sparer kritisk bænkplads.
Klar til brug:
  • Fodervandspressostat, alle filtre og patroner, sterilt filter, alle kommer i én pakke.
To måder at trække vand på:
  • Vandkvaliteten måles umiddelbart før dispenseringspunktet, og ultrarent vand dispenseres direkte fra systemet via dispenseren med sterilfilter.
  • Type 2-vand er tilgængeligt fra reservoiret, som er en ideel forsyning til laboratorieudstyr såsom autoklaver.
Ydeevne for dine applikationsfeeds:
  • Højtydende omvendt osmosemodul er parret med et EDI-modul og polerpatron.
  • System tilbyder to systemer at vælge imellem med kapaciteter på 15 og 30L i timen.
Kompakt, stilfuld, mobil:
  • Fritstående enhed optager ingen bænkplads.
  • Systemet flyttes nemt ved hjælp af bundmonterede ruller.
Sikker drift:
  • Mikroprocessorstyring muliggør automatisk drift.
  • Systemet tilbyder kontinuerlig overvågning af alle kritiske parametre.
  • Recirkulationspumpe beskytter renset vand mod bakterievækst under stilstand.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger.
  • RS-232 interface med justerbart sende-interval muliggør sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller logprinter.
  • Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger.
  • USP-kompatibel konduktivitetsmåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra.
  • 100L Integreret polyethylenbeholder opbevarer sikkert type 2-vand.
  • Automatisk vandrecirkulation i reservoiret flytter vandet hen over et specielt polermodul, der sikrer friskhed.
Type 2 vand efter behov:
  • Vandbeholderudløb med høj renhed tillader praktisk dræning.
  • Effektiv rengøring og desinfektion forbedres af konisk bunddesign til fuldstændig tømning af reservoiret.
  • Integreret reservoir giver 100L renset vand opbevaring.
  • Sterilt udluftningsfilter og reservoiroverløb forhindrer intern kontaminering af mikroorganismer fra den omgivende luft.
  • Valgfri CO 2 absorber forhindrer CO 2 adsorption i vandet, hvilket ville øge TOC.
  • Systemet inkluderer meget synlig visning af reservoirvolumen på LabTower controller.
  • Brugeren kan tilpasse volumen lagret i reservoiret via controlleren.
Valgfri hånddispenser
  • Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 m ledning (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakteriel retention 99%
Ledningsevne Type 1: 0,055 μS/cm; Type 2: 0,1 - 1,0 μS/cm
Oversigt LabTower EDI 15L/time. med integreret 100L tank
Bakterieindhold <0,1 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer NPT
Fodervandsovervågning Ja
Fødevandskilde Blødgjort eller hårdhed stabiliseret
Flowhastighed 1,5 l/min.
Produkt Vandtype Type 1 og 2
Resistivitet Type 1: 18,2 Mohm.cm ved 25 °C; Type 2: 10 til 15 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Gennemsyre ydeevne 15 l/time. ved 15 °C
Strømforbrug 0.25 kW
Bredde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 1500 mm
Dybde (metrisk) 580 mm
Nettovægt (metrisk) 58 kg
Elektriske krav 90/240 V 50/60 Hz
Spænding 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz