Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opbevar vand med høj renhed sikkert og bekvemt med det integrerede 100L reservoir Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vandrensningssystem. Dette system kombinerer rensning med EDI-teknologi og opbevaring i én. Dispenser bekvemt Type 1-vand direkte fra systemet, mens Type 2-vand er tilgængeligt fra reservoiret, en ideel forsyning til laboratorieudstyr. Frigør bænkplads med denne mobile fritstående enhed, der nemt kan flyttes med bundmonterede ruller.
To systemer i ét:
- Unikke systemer med forbehandling plus polermaskine til at producere både type 1 og type 2 vand.
- Type 2-vand opbevares i det integrerede 100L højrent vandreservoir.
- Vandsystemet sidder på toppen af reservoiret, hvilket sparer kritisk bænkplads.
Klar til brug:
- Fodervandspressostat, alle filtre og patroner, sterilt filter, alle kommer i én pakke.
To måder at trække vand på:
- Vandkvaliteten måles umiddelbart før dispenseringspunktet, og ultrarent vand dispenseres direkte fra systemet via dispenseren med sterilfilter.
- Type 2-vand er tilgængeligt fra reservoiret, som er en ideel forsyning til laboratorieudstyr såsom autoklaver.
Ydeevne for dine applikationsfeeds:
- Højtydende omvendt osmosemodul er parret med et EDI-modul og polerpatron.
- System tilbyder to systemer at vælge imellem med kapaciteter på 15 og 30L i timen.
Kompakt, stilfuld, mobil:
- Fritstående enhed optager ingen bænkplads.
- Systemet flyttes nemt ved hjælp af bundmonterede ruller.
Sikker drift:
- Mikroprocessorstyring muliggør automatisk drift.
- Systemet tilbyder kontinuerlig overvågning af alle kritiske parametre.
- Recirkulationspumpe beskytter renset vand mod bakterievækst under stilstand.
GLP-kompatibel dokumentation:
- Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger.
- RS-232 interface med justerbart sende-interval muliggør sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller logprinter.
- Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger.
- USP-kompatibel konduktivitetsmåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra.
- 100L Integreret polyethylenbeholder opbevarer sikkert type 2-vand.
- Automatisk vandrecirkulation i reservoiret flytter vandet hen over et specielt polermodul, der sikrer friskhed.
Type 2 vand efter behov:
- Vandbeholderudløb med høj renhed tillader praktisk dræning.
- Effektiv rengøring og desinfektion forbedres af konisk bunddesign til fuldstændig tømning af reservoiret.
- Integreret reservoir giver 100L renset vand opbevaring.
- Sterilt udluftningsfilter og reservoiroverløb forhindrer intern kontaminering af mikroorganismer fra den omgivende luft.
- Valgfri CO 2 absorber forhindrer CO 2 adsorption i vandet, hvilket ville øge TOC.
- Systemet inkluderer meget synlig visning af reservoirvolumen på LabTower controller.
- Brugeren kan tilpasse volumen lagret i reservoiret via controlleren.
Valgfri hånddispenser
- Få øget fleksibilitet ved at tilføje en hånddispenser med 3 m ledning (del #50138221)
Tekniske data
Tekniske data
| Bakteriel retention | 99% |
| Ledningsevne | Type 1: 0,055 μS/cm; Type 2: 0,1 - 1,0 μS/cm |
| Oversigt | LabTower EDI 15L/time. med integreret 100L tank |
| Bakterieindhold | <0,1 CFU/ml |
| Fødevandstilslutning | 3/4 tommer NPT |
| Fodervandsovervågning | Ja |
| Fødevandskilde | Blødgjort eller hårdhed stabiliseret |
| Flowhastighed | 1,5 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 og 2 |
| Resistivitet | Type 1: 18,2 Mohm.cm ved 25 °C; Type 2: 10 til 15 Mohm.cm ved 25 °C |
| Vis mere |