Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner
Artikelnummer. 12790746 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Økologisk fjernelse i fuld størrelse
1/2 størrelse blandet seng
1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse
2/3 størrelse blandet seng og organisk fjernelse
2/3 størrelse høj kapacitet
Fuld størrelse Ultrapure
Fuld størrelse Ultrapure med organisk fjernelse
Fuld størrelse forbehandling og skalaeliminator
Høj kapacitet i fuld størrelse
Iltfjernelse i fuld størrelse
Makroretikulær i fuld størrelse, fjernelse af kationer
Slangenippel patronholder
Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse
Harpiks type:
2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Aktivt kul
Blandet seng og stærk kationbytning, aktivt kul
Ionbytning med blandet leje med aktivt kul
Kationudveksling
Makroretikulær kationudveksling
Stærk anionudveksling
To sengs ionbytte
Ultrapure Blandet seng ionbytning
Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Ultrapure Ionbytning
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 12790746
Brand: Thermo Scientific™ D8911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens vand op til 75 l/time ved hjælp af disse slangenippelpatroner, ideelle til rutinemæssigt laboratoriearbejde, herunder forbehandling.
Rens vandmængder op til 75L/time ved hjælp af omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner. Disse patroner er ideelle til blødgøring, deionisering og fjernelse af organisk og klor, og de er til brug med den enkle patronholder, der nemt monteres på væggen. Disse patroner er designet til applikationer uden tryk og inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende. De giver mulighed for at se, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner ved hjælp af en farveændringsindikator. Konstrueret af 100 % ny polypropylen patron, systemet kan tilpasses og en ideel mulighed for rutinemæssigt laboratoriearbejde.
  • Ideel til små applikationer
  • Harpikser af samme overlegne kvalitet, der bruges i B-Pure patroner
  • Konstrueret af 100% ny polypropylen patron
  • Inkluderer 3/8″ modhager slangeforbindelser i hver ende D8822, D8950 og D8951 patroner inkluderer tilspidset lige nippel til 3/8″ ID slange
  • Farveændringsindikator, der identificerer, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fuld størrelse Ultrapure
Til brug med (udstyr) Barnstead Vandrensningssystem
Partikelretention 915 korn
Type Patron, Slangenippel
Flowhastighed Op til 75 l/t.
Til brug med (applikation) Ultrapure Ionbytning
Harpiks type Ultrapure Ionbytning