Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner
Artikelnummer. 11850850 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Økologisk fjernelse i fuld størrelse
1/2 størrelse blandet seng
1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse
2/3 størrelse blandet seng og organisk fjernelse
2/3 størrelse høj kapacitet
Fuld størrelse Ultrapure
Fuld størrelse Ultrapure med organisk fjernelse
Fuld størrelse forbehandling og skalaeliminator
Høj kapacitet i fuld størrelse
Iltfjernelse i fuld størrelse
Makroretikulær i fuld størrelse, fjernelse af kationer
Slangenippel patronholder
Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse
Harpiks type:
2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Aktivt kul
Blandet seng og stærk kationbytning, aktivt kul
Ionbytning med blandet leje med aktivt kul
Kationudveksling
Makroretikulær kationudveksling
Stærk anionudveksling
To sengs ionbytte
Ultrapure Blandet seng ionbytning
Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Ultrapure Ionbytning
Dimensione della confezione:
1 enhed
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11850850
Marca: Thermo Scientific™ D8950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rens vand op til 75 l/time ved hjælp af disse slangenippelpatroner, ideelle til rutinemæssigt laboratoriearbejde, herunder forbehandling.
Rens vandmængder op til 75L/time ved hjælp af omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner. Disse patroner er ideelle til blødgøring, deionisering og fjernelse af organisk og klor, og de er til brug med den enkle patronholder, der nemt monteres på væggen. Disse patroner er designet til applikationer uden tryk og inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende. De giver mulighed for at se, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner ved hjælp af en farveændringsindikator. Konstrueret af 100 % ny polypropylen patron, systemet kan tilpasses og en ideel mulighed for rutinemæssigt laboratoriearbejde.
  • Ideel til små applikationer
  • Harpikser af samme overlegne kvalitet, der bruges i B-Pure patroner
  • Konstrueret af 100% ny polypropylen patron
  • Inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende
  • D8822, D8950 og D8951 patroner inkluderer en tilspidset lige nippel til 3/8 tommer. ID slange
  • Farveændringsindikator, der identificerer, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt 2/3 størrelse høj kapacitet
Til brug med (udstyr) Barnstead Vandrensningssystem
Partikelretention 1100 korn
Type Patron, Slangenippel
Flowhastighed Op til 75 l/t.
Til brug med (applikation) 2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Inkluderer Farveindikator
Harpiks type 2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato