Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner
Artikelnummer. 11746299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Økologisk fjernelse i fuld størrelse
1/2 størrelse blandet seng
1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse
2/3 størrelse blandet seng og organisk fjernelse
2/3 størrelse høj kapacitet
Fuld størrelse Ultrapure
Fuld størrelse Ultrapure med organisk fjernelse
Fuld størrelse forbehandling og skalaeliminator
Høj kapacitet i fuld størrelse
Iltfjernelse i fuld størrelse
Makroretikulær i fuld størrelse, fjernelse af kationer
Slangenippel patronholder
Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse
Harpiks type:
2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Aktivt kul
Blandet seng og stærk kationbytning, aktivt kul
Ionbytning med blandet leje med aktivt kul
Kationudveksling
Makroretikulær kationudveksling
Stærk anionudveksling
To sengs ionbytte
Ultrapure Blandet seng ionbytning
Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Ultrapure Ionbytning
missing translation for 'unitSize'
1 enhed
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11746299
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ D8822
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rens vand op til 75 l/time ved hjælp af disse slangenippelpatroner, ideelle til rutinemæssigt laboratoriearbejde, herunder forbehandling.
Rens vandmængder op til 75L/time ved hjælp af omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner. Disse patroner er ideelle til blødgøring, deionisering og fjernelse af organisk og klor, og de er til brug med den enkle patronholder, der nemt monteres på væggen. Disse patroner er designet til applikationer uden tryk og inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende. De giver mulighed for at se, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner ved hjælp af en farveændringsindikator. Konstrueret af 100 % ny polypropylen patron, systemet kan tilpasses og en ideel mulighed for rutinemæssigt laboratoriearbejde.
  • Ideel til små applikationer
  • Harpikser af samme overlegne kvalitet, der bruges i B-Pure patroner
  • Konstrueret af 100% ny polypropylen patron
  • Inkluderer 3/8″ modhager slangeforbindelser i hver ende D8822, D8950 og D8951 patroner inkluderer tilspidset lige nippel til 3/8″ ID slange
  • Farveændringsindikator, der identificerer, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt 1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse
Til brug med (udstyr) Barnstead Vandrensningssystem
Partikelretention 280 korn/4,4 g
Type Patron, Slangenippel
Flowhastighed Op til 75 l/t.
Til brug med (applikation) Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Harpiks type Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt