Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner
Artikelnummer. 10311285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Økologisk fjernelse i fuld størrelse
1/2 størrelse blandet seng
1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse
2/3 størrelse blandet seng og organisk fjernelse
2/3 størrelse høj kapacitet
Fuld størrelse Ultrapure
Fuld størrelse Ultrapure med organisk fjernelse
Fuld størrelse forbehandling og skalaeliminator
Høj kapacitet i fuld størrelse
Iltfjernelse i fuld størrelse
Makroretikulær i fuld størrelse, fjernelse af kationer
Slangenippel patronholder
Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse
Harpiks type:
2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange
Aktivt kul
Blandet seng og stærk kationbytning, aktivt kul
Ionbytning med blandet leje med aktivt kul
Kationudveksling
Makroretikulær kationudveksling
Stærk anionudveksling
To sengs ionbytte
Ultrapure Blandet seng ionbytning
Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning
Ultrapure Ionbytning
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Harpiks type Pakningsstørrelse
10311285 Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse Kationudveksling Hver
15332168 1/2 størrelse blandet seng Ultrapure Ionbytning 1 enhed
11746299 1/2 størrelse blandet seng med iltfjernelse Ultrapure Blandet seng med stærk anionbytning Hver
11810860 Høj kapacitet i fuld størrelse To sengs ionbytte Hver
10423865 Fuld størrelse Ultrapure Ultrapure Blandet seng ionbytning Hver
12770746 Iltfjernelse i fuld størrelse Stærk anionudveksling Hver
10771834 Økologisk fjernelse i fuld størrelse Aktivt kul Hver
15392178 Makroretikulær i fuld størrelse, fjernelse af kationer Makroretikulær kationudveksling 1 enhed
12790746 Fuld størrelse Ultrapure Ultrapure Ionbytning Hver
11502954 Fuld størrelse forbehandling og skalaeliminator Blandet seng og stærk kationbytning, aktivt kul Hver
15302188 Fuld størrelse Ultrapure med organisk fjernelse Ionbytning med blandet leje med aktivt kul 1 enhed
11850850 2/3 størrelse høj kapacitet 2 Bed Ion Exchange med stærk Kation Exchange Hver
11512954 2/3 størrelse blandet seng og organisk fjernelse Ionbytning med blandet leje med aktivt kul Hver
10034313 Slangenippel patronholder - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10311285 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D8905
 Begrænset vare
På lager
Rens vand op til 75 l/time ved hjælp af disse slangenippelpatroner, ideelle til rutinemæssigt laboratoriearbejde, herunder forbehandling.
Rens vandmængder op til 75L/time ved hjælp af omkostningseffektive Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangenippelpatroner. Disse patroner er ideelle til blødgøring, deionisering og fjernelse af organisk og klor, og de er til brug med den enkle patronholder, der nemt monteres på væggen. Disse patroner er designet til applikationer uden tryk og inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende. De giver mulighed for at se, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner ved hjælp af en farveændringsindikator. Konstrueret af 100 % ny polypropylen patron, systemet kan tilpasses og en ideel mulighed for rutinemæssigt laboratoriearbejde.
  • Ideel til små applikationer
  • Harpikser af samme overlegne kvalitet, der bruges i B-Pure patroner
  • Konstrueret af 100% ny polypropylen patron
  • Inkluderer 3/8'' modhageslangeforbindelser i hver ende
  • D8822, D8950 og D8951 patroner inkluderer en tilspidset lige nippel til 3/8 tommer. ID slange
  • Farveændringsindikator, der identificerer, hvornår harpiks er opbrugt i specifikke patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Slangenippelpatron, Kationfjernelse i fuld størrelse
Til brug med (udstyr) Barnstead Vandrensningssystem
Partikelretention 3000 korn
Type Patron, Slangenippel
Flowhastighed Op til 75 l/t.
Til brug med (applikation) Kationudveksling
Inkluderer Farveindikator
Harpiks type Kationudveksling