Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Artikelnummer. 11347031 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
GenPure
GenPure UF
GenPure UV
GenPure UV-TOC
GenPure UV/UF
GenPure UV/UF-TOC
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11347031 GenPure UV/UF Hver
11327031 GenPure Hver
11367031 GenPure UV-TOC Hver
11337031 GenPure UF Hver
11357031 GenPure UV Hver
11377031 GenPure UV/UF-TOC Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11347031 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50131217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72645.00 DKK
    69461.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 3183.46 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fremstil type 1 ultrarent vand med ensartet kvalitet til dine mest krævende og følsomme applikationer med dette vandrensningssystem.
Producer Type 1 ultrarent vand med ensartet kvalitet til dine mest krævende og følsomme applikationer med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ vandrensningssystem. Dette system tilbyder enestående kontrol, samt højpræcision, USP-kompatibel ledningsevnemåling med temperaturkompensation, der kan tændes eller slukkes. Alle GenPure™ systemer overstiger international standard ASTM Type I, ISO 3696 klasse 1, ASTM D1193 og CLSI-CLRW.
Integreret fodervandsovervågning:
  • En ekstra målecelle overvåger fødevandets ledningsevne.
  • Enhver måling, der overskrider grænseværdien, vises straks, hvilket maksimerer patronens levetid.
Online TOC-måling med UV-intensitetsovervågning:
  • TOC-overvågning i realtid muliggør kontinuerlig måling af organiske stoffer, der er til stede i vandet.
  • Kontinuerlig overvågning af UV-intensitet fjerner risikoen for falske TOC-værdier på grund af nedsat UV-intensitet.
  • Fejlmeddelelse advarer brugeren, når UV-lampens intensitet ikke længere er tilstrækkelig til nøjagtige TOC-målinger.
  • Systemet tilbyder UV-fotooxidation 185/254nm.
  • Højtydende UV-samling reducerer pålideligt indholdet af mikroorganismer og deres metabolitter.
Klar til brug:
  • Fodervandspressostat, vægbeslag, UV-lampe, ultraren patron, sterilfilter, alt inkluderet med ét varenummer.
Måling af ledningsevne/resistivitet:
  • Ledningsevneceller kalibreres omhyggeligt før hver måling via indbygget referencemodstand med cellekonstanter på 0,01 cm -1 .
  • Temperaturmålinger foretages af en platin chipsensor med± 0,1 C °nøjagtighed.
Hurtig tilslutning af patronudskiftning:
  • Aquastop-hurtigforbindelseskapacitet muliggør udskiftning af patron på få sekunder, selv midt i driften.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger.
  • RS-232 interface med justerbar send— interval for sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller logprinter.
  • Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger.
  • USP-kompatibel ledningsevnemåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra.
Vipbare kontrolpaneler for nem visning:
  • Den ergonomisk designede controller vipper for optimalt tastetryk og nem læsbarhed.
  • Fire-linjers, alfanumerisk display er oplyst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Ledningsevne 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Fødevandstilslutning R 3/4 tommer.
Fodervandsovervågning Ja
Fødevandskilde Forbehandlet
Flowhastighed Op til 2 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Fødevandstryk 1 til 6 bar
Inkluderer UV-foto-oxidation, ultrafiltreringsmembran
Model- GenPure UV/UF
Driftstryk 2 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Strømforbrug 0.1 kW
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (metrisk) 372 mm
Højde (metrisk) 615 mm
Dybde (metrisk) 330 mm
Nettovægt (metrisk) 23 kg
Elektriske krav 90/240 V 50/60 Hz
Spænding 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoksin koncentration 0,001 EU/ml
Produkttype Ultrapure Vandrensningssystem
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.